Imprimer
4-Isopropyl-m-toluidinium chloride ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A19754.14EA 373 EUR
A19754.14 A19754.06
4-Isopropyl-m-toluidinium chloride ≥97%
4-Isopropyl-m-toluidinium chloride
Formule: C₁₀H₁₆ClN
Poids moléculaire: 185,70
Point de fusion: 222…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156562
Numéro CAS: 4534-11-6
EINECS: 224-876-0