Imprimer
2-Biphenylboronic acid 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L17547.03EA 55.9 EUR
L17547.03
2-Biphenylboronic acid 95%
2-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 198,03 g/mol
Point de fusion: 173…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136929
Numéro CAS: 4688-76-0