Imprimer
5-Benzyl(tert-butyl)carbamoyl-2-chlorobenzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54039.MDEA 48.9 EUR
ALFAH54039.MD ALFAH54039.03
5-Benzyl(tert-butyl)carbamoyl-2-chlorobenzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C18H21BClNO3
Formula Weight: 345.63
MDL No.: MFCD22125035