Imprimer
5-Benzyl(phenyl)carbamoyl-2-chlorobenzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54238.MDEA 69.8 EUR
ALFAH54238.MD ALFAH54238.03
5-Benzyl(phenyl)carbamoyl-2-chlorobenzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C20H17BClNO3
Formula Weight: 365.62
MDL No.: MFCD22125052