Imprimer
4-Chloro-3-(3-methylbenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54760.03EA 280 EUR
ALFAH54760.03 ALFAH54760.MD
4-Chloro-3-(3-methylbenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C15H15BClNO3
Formula Weight: 303.55
MDL No.: MFCD20265337