Imprimer
3-Benzylcarbamoyl-4-chlorobenzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54263.MDEA 81.4 EUR
ALFAH54263.MD ALFAH54263.03
3-Benzylcarbamoyl-4-chlorobenzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C14H13BClNO3
Formula Weight: 289.52
MDL No.: MFCD20265217