Imprimer
2-Chloro-5-(4-chlorobenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54528.03EA 196 EUR
ALFAH54528.03 ALFAH54528.MD
2-Chloro-5-(4-chlorobenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C14H12BCl2NO3
Formula Weight: 323.97
MDL No.: MFCD27975652