Imprimer
2-Chloro-4-(3-fluorobenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H55157.03EA 196 EUR
ALFAH55157.03 ALFAH55157.MD
2-Chloro-4-(3-fluorobenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C14H12BClFNO3
Formula Weight: 307.51
MDL No.: MFCD20040292