2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₀BFO₂ Poids moléculaire: 216,02 g/mol Point de fusion: ∼ 242…250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075707 EINECS: 000-000-0 |