Imprimer
4-[Benzyl(ethyl)carbamoyl]-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H55390.03EA 391 EUR
ALFAH55390.03 ALFAH55390.MD
4-[Benzyl(ethyl)carbamoyl]-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C16H17BFNO3
Formula Weight: 301.12
MDL No.: MFCD20040306