Imprimer
5-[Benzyl(ethyl)carbamoyl]-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54357.MDEA 97.6 EUR
ALFAH54357.MD ALFAH54357.03
5-[Benzyl(ethyl)carbamoyl]-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C16H17BFNO3
Formula Weight: 301.12
MDL No.: MFCD20040173