Imprimer
4-Fluoro-3-(2-fluorobenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54878.03EA 70.8 EUR
ALFAH54878.03 ALFAH54878.MD
4-Fluoro-3-(2-fluorobenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%
Purity: 98%
Molecular Formula: C14H12BF2NO3
Formula Weight: 291.06
MDL No.: MFCD20040263