Imprimer
4-Fluoro-3-(3-methylbenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54365.03EA 39.1 EUR
ALFAH54365.03 ALFAH54365.MD
4-Fluoro-3-(3-methylbenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%
Purity: 98%
Molecular Formula: C15H15BFNO3
Formula Weight: 287.10
MDL No.: MFCD20265251