Imprimer
3-Fluoro-5-(4-methylbenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54854.MDEA 97.6 EUR
ALFAH54854.MD ALFAH54854.03
3-Fluoro-5-(4-methylbenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C15H15BFNO3
Formula Weight: 287.10
MDL No.: MFCD20265357