Imprimer
2-Fluoro-5-(3-fluoro-4-methylbenzylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54230.03EA 415 EUR
H54230.03 H54230.MD
2-Fluoro-5-(3-fluoro-4-methylbenzylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-5-(3-fluoro-4-methylbenzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₄BF₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20040159
Numéro CAS: 1449132-35-7