Imprimer
2-Fluoro-5-(4-methoxybenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54400.03EA 328 EUR
ALFAH54400.03 ALFAH54400.MD
2-Fluoro-5-(4-methoxybenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C15H15BFNO4
Formula Weight: 303.10
MDL No.: MFCD20265261