Calcium nitride ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Ca₃N₂ Poids moléculaire: 148,25 g/mol Point de fusion: 1195 °C Densité: 2,63 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015985 Numéro CAS: 12013-82-0 EINECS: 234-592-9 UN: 3178 ADR: 4.1,II |