Imprimer
Silicon nitride ≥99.3% (base métaux) ∼90% β-phase
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40379.30EA 364 EUR
40379.30 40379.18 40379.09
Silicon nitride ≥99.3% (base métaux) ∼90% β-phase
Silicon nitride
Formule: N₄Si₃
Poids moléculaire: 140,28 g/mol
Point de fusion: 1900 °C (subl.)
Densité: 3,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011230
Numéro CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8