Imprimer
Naled
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC15410000EA 152 EUR
EHERC15410000
Naled
Naled
Formule: C₄H₇Br₂Cl₂O₄P
Numéro MDL: MFCD00053227
Numéro CAS: 300-76-5
EINECS: 206-098-3