Propargite, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formule:
C₁₉H₂₆O₄S |
Numéro MDL:
MFCD00072448 Numéro CAS: 2312-35-8 EINECS: 219-006-1 |