Nickel chromite
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Contains approximately 10% NiCrO₃. Dehydrogenation catalyst
Formule:
Cr₂NiO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064806 Numéro CAS: 12018-18-7 EINECS: 234-636-7 |