Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₂O₃ Poids moléculaire: 144,1684 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD01075170 Numéro CAS: 110238-91-0 |