Imprimer
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L20046.06EA 62.1 EUR
L20046.06
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₄S
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD02093473
Numéro CAS: 51498-37-4
EINECS: 257-243-2
UN: 3261
ADR: 8,III