3-Pyridinesulphonic acid 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₅NO₃S Poids moléculaire: 159,16 g/mol Point de fusion: >300 °C Point éclair: >66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006381 Numéro CAS: 636-73-7 EINECS: 211-265-9 UN: 2585 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 9.92 to 10.43 % N |
Specific optical rotation | +5° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol) |