Imprimer
3-Pyridinesulphonic acid
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM30531969EA 0 EUR
MOLEM30531969
3-Pyridinesulphonic acid
3-Pyridinesulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₃S
Poids moléculaire: 159,16
Numéro MDL: MFCD00006381
Numéro CAS: 636-73-7
EINECS: 211-265-9