Imprimer
2,2,4'-Tribromoacetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H27466.06EA 41.1 EUR
H27466.06 H27466.14
2,2,4'-Tribromoacetophenone ≥97%
2,2,4'-Tribromoacetophenone
Formule: C₈H₅Br₃O
Poids moléculaire: 356,84
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017858
Numéro CAS: 13195-79-4
EINECS: 236-161-0
UN: 3261
ADR: 8,III