Imprimer
Sodium-1-hexadecanesulphonate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41813.0010EA 154 EUR
8.41813.0010
Sodium-1-hexadecanesulphonate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Formule: C₁₆H₃₃NaSO₃
Poids moléculaire: 328,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007528
Numéro CAS: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 265.3 °C
Molar Mass 328.48 g/mol
Hill Formula C16H33NaO3S