Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₈H₃₇NaO₃S Point de fusion: 163…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051526 Numéro CAS: 13893-34-0 EINECS: 237-660-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (1 g, 105°C, 1 h, 760 mmHg) |
Elemental Analysis | ≥88 % (C, H) |