Imprimer
Nickel (II) sulfate hydraté ≥99.9985% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10820.14EA 141 EUR
10820.14 10820.22
Nickel (II) sulfate hydraté ≥99.9985% (base métaux), Puratronic®
Nickel (II) sulfate hydraté
Formule: NiO₄S·H₂O
Poids moléculaire: 154,77 g/mol (anhy)
Densité: 2,070
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011146
Numéro CAS: 15244-37-8
EINECS: 232-104-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III