4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₅BO₂ Poids moléculaire: 178,04 g/mol Point de fusion: 117…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01632198 Numéro CAS: 153624-38-5 |