Imprimer
4-tert-Butylphenylboronic acid
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBAC35897.50EA 0 EUR
MAYBAC35897.50 MAYBAC35897.1 MAYBAC35897.10
4-tert-Butylphenylboronic acid
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₂
Poids moléculaire: 178,04
Numéro MDL: MFCD01009697
Numéro CAS: 123324-71-0