Imprimer
4-Nonylphenylboronic acid
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAYM13140-100EA 22.7 EUR
CAYM13140-100 CAYM13140-250 CAYM13140-500 CAYM13140-1
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Formule: C₁₅H₂₅BO₂
Poids moléculaire: 248,18
Numéro MDL: MFCD02093070
Numéro CAS: 256383-45-6