Imprimer
4-Pentylphenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L18011.06EA 550 EUR
L18011.06 L18011.MD L18011.03
4-Pentylphenylboronic acid ≥97%
4-Pentylphenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₂
Poids moléculaire: 192,07
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00995151
Numéro CAS: 121219-12-3