Imprimer
3-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52981.14EA 569 EUR
H52981.14
3-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Poids moléculaire: 180,01 g/mol
Point de fusion: 76…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701512
Numéro CAS: 216485-86-8