4-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₃BO₃ Poids moléculaire: 180,01 g/mol Point de fusion: 150…154 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03427051 Numéro CAS: 153624-46-5 |