4-(Heptyloxy)phenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₂₁BO₃ Poids moléculaire: 236,12 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04039169 Numéro CAS: 136370-19-9 |