2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉BrS Poids moléculaire: 217,12 g/mol Point d'ébullition: 140…141 °C (10 mmHg) Densité: 1,44 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040826 Numéro CAS: 4837-01-8 EINECS: 225-422-4 |