Imprimer
Nickel (II) chlorure 0.5 M en solution aqueuse
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de nickel
J61204.ADEA 38.6 EUR
J61204.AD J61204.AE
Nickel (II) chlorure 0.5 M en solution aqueuse
Nickel (II) chlorure
Formule: Cl₂Ni
Poids moléculaire: 129,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011142
Numéro CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3082
ADR: 9,III