Imprimer
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26424.03EA 145 EUR
H26424.03 H26424.MD
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660174
Numéro CAS: 886501-27-5
EINECS: None
ADR: 8,III