Imprimer
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32132.03EA 169 EUR
H32132.03 H32132.MD
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine 97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆Cl₂FN
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025386
Numéro CAS: 916420-66-1
ADR: 8,III