Imprimer
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24512.14EA 783 EUR
B24512.14 B24512.03 B24512.06
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Poids moléculaire: 153,95 g/mol
Point de fusion: 234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683115
Numéro CAS: 168267-99-0