5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈BFO₂ Poids moléculaire: 153,95 Point de fusion: 148…149 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095047 Numéro CAS: 163517-62-2 EINECS: 000-000-0 |