4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BF₄O₂ Poids moléculaire: 207,92 g/mol Point de fusion: 183…186 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08062379 Numéro CAS: 182344-16-7 EINECS: None |