Imprimer
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24117.14EA 819 EUR
B24117.14 B24117.03 B24117.06
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Poids moléculaire: 153,95 g/mol
Point de fusion: 199…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093072
Numéro CAS: 139911-29-8
EINECS: 000-000-0