Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52483.06EA 312 EUR
H52483.06 H52483.03
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
Poids moléculaire: 207,92
Point de fusion: 170…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363787
Numéro CAS: 182344-23-6