Imprimer
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22931.06EA 224 EUR
B22931.06 B22931.03
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Densité: 1,020
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061145
Numéro CAS: 207853-63-2