Imprimer
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20777.03EA 56.9 EUR
B20777.03 B20777.06
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061248
Numéro CAS: 202664-53-7