Imprimer
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24501.06EA 226 EUR
B24501.06
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Poids moléculaire: 206,14
Densité: 1,326
Point éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061249
Numéro CAS: 174013-29-7