Imprimer
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22874.03EA 61.9 EUR
B22874.03 B22874.06
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236273
Numéro CAS: 237761-81-8