Imprimer
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32171.03EA 69.5 EUR
H32171.03 H32171.06
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236274
Numéro CAS: 243863-39-0